Learn More
3-[4-(chlorométhyl)phényl]-1-méthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 206.67 |
| Pourcentage de pureté | 97% |