Learn More
3-(4-chlorophénoxy)-1,2 -propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413637
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413637 500 g 500g
11493627 25 g 25g
11403637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413637 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17386.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 104-29-0 | C9H11ClO3 | 202.634 g/mol
It inhibits IgE-mediated histamine release. 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol is also used as an antimycotic agent. It is a centrally acting muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il inhibe la libération d’histamine médiée par l’IgE. Le 3-(4-chlorophénoxy)-1,2-propanediol est également utilisé comme agent antimycotique. Il s’agit d’un décontractant musculaire à action centralisée.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à 78-82°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-29-0
Formule moléculaire C9H11ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 202.634
Numéro MDL MFCD00021990
Clé InChI MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
CID PubChem 7697
ChEBI CHEBI:3642
Nom IUPAC 3-(4-Chlorophénoxy)propane-1,2-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 202.64
Pourcentage de pureté 99%