Learn More
3-(4-chlorophénoxy)-1,2 -propanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11493627 25 g 25g
11403637 100 g 100g
11413637 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11493627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17386.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 104-29-0 | C9H11ClO3 | 202.634 g/mol
It inhibits IgE-mediated histamine release. 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol is also used as an antimycotic agent. It is a centrally acting muscle relaxant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il inhibe la libération d’histamine médiée par l’IgE. Le 3-(4-chlorophénoxy)-1,2-propanediol est également utilisé comme agent antimycotique. Il s’agit d’un décontractant musculaire à action centralisée.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
À conserver à 78-82°C. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-29-0
Formule moléculaire C9H11ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 202.634
Numéro MDL MFCD00021990
Clé InChI MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
CID PubChem 7697
ChEBI CHEBI:3642
Nom IUPAC 3-(4-Chlorophénoxy)propane-1,2-diol
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Point de fusion 78°C to 82°C
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 202.64
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Chlorphenesin