Learn More
3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol(Chlorphenesin), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chlorphenesin |
| Quantité | 25 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2 |
| Poids de la formule | 202.0397 |