Learn More
3-(4-Chlorophénoxy)-1,2-propanédiol(Chlorphénésine), TRC
Code produit 30136711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
50 g
Conditionnement:
2.50g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136711 50 g 50g
30134256 25 g 25g
17902885 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30136711 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC42425050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-29-0
Formule moléculaire C9 H11 Cl O3
Poids moléculaire (g/mol) 202.63
Synonyme 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol, (±)-Chlorphenesin, (±)-p-Chlorphenesin, 3-(p-Chlorophenoxy)propane-1,2-diol, Adermykon, Chlorphenesin, Demykon, Elestab CPN, Gecophen, Glycerol α-p-chlorophenyl ether, Mycil, NSC 6401, p-Chlorophenyl glyceryl ether, p-Chlorophenyl-α-glyceryl ether, p-Chlorphenesin
Nom IUPAC 3-(4-Chlorophénoxy)propane-1,2-diol
SMILES OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorphenesin
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
Poids de la formule 202.0397