Learn More
3-(4-chlorophénoxy)pentane-2,4-dione, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10427062
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10427062 1 g 1g
10263472 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10427062 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB03987DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 31168-10-2
Formule moléculaire C11H11ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 226.656
Numéro MDL MFCD00204239
Clé InChI QOOLFYCEZZCVSE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-chlorophenoxy pentane-2,4-dione, 2,4-pentanedione,3-4-chlorophenoxy, 3-4-chlorophenoxy-2,4-pentanedione
CID PubChem 2799447
Nom IUPAC 3-(-chlorophenoxy)4-chlorophenoxy) pentane-2,4-dione
SMILES CC(=O)C(C(=O)C)OC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorophenoxy)pentane-2, 4-dione
Quantité 1 g
Formule linéaire ClC6H4OCHC(O)CH32
Poids de la formule 226.66
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique