Learn More
3-(4-chlorophényl)-1-méthyl-1H-pyrazol-5-amine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10432393
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10432393 10 g 10g
10575063 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10432393 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM04038EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 126417-82-1
Formule moléculaire C10H10ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 207.661
Numéro MDL MFCD00084872
Clé InChI ZSFCXTGPGSAWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-2-methylpyrazol-3-amine, 1h-pyrazol-5-amine,3-4-chlorophenyl-1-methyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 5-4-chloro-phenyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, maybridge1_004889, acmc-1c52v, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-pyrazolamine, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-pyrazol-3-amine
CID PubChem 2735304
Nom IUPAC 5-(4-chlorophényle)-2-méthylpyrazole-3-amine
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
% min. CAS 97.0
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Poids de la formule 207.66
Pourcentage de pureté 97%