Learn More
3-(4-chlorophényl)-1-méthyl-1H-pyrazol-5-amine, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
| % min. CAS | 97.0 |
| Quantité | 1 g |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Poids de la formule | 207.66 |
| Pourcentage de pureté | 97% |