Learn More
3-(4-chlorophényl)-1H-pyrazol-5-amine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10551872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10551872 1 g Flacon en verre ambré 1g
10354712 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10551872 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01548DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 78583-81-0
Formule moléculaire C9H8ClN3
Poids moléculaire (g/mol) 193.63
Numéro MDL MFCD00053046
Clé InChI XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
CID PubChem 2735305
Nom IUPAC 5-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 193.64
Pourcentage de pureté 97%