Learn More
Acide 3-(4-chlorophényl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylique, 97%, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Nom IUPAC | 3-(4-chlorophényle)-4-cyano-5-(méthylsulfanyl)thiophène-2-acide carboxylique |
| Poids de la formule | 309.8 |
| Pourcentage de pureté | 97% |