Learn More
Acide 3-(4-chlorophényl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylique, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10793053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10793053 250 mg 250mg
10292972 1 g 1g
10793367 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10793053 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01185CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 116525-66-7
Formule moléculaire C13H8ClNO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 309.78
Numéro MDL MFCD00112478
Clé InChI CCQQTQYIJRVXIU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004446, acmc-1bss2, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
CID PubChem 2735791
SMILES CSC1=C(C#N)C(=C(S1)C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 3-(4-chlorophényle)-4-cyano-5-(méthylsulfanyl)thiophène-2-acide carboxylique
Poids de la formule 309.8
Pourcentage de pureté 97%