Learn More
Ester méthylique de l'acide 3,4-di(méthoxy-d3)-benzoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Di(methoxy-d3)-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1006717-12-9 |
| Formule moléculaire | C10H6D6O4 |
| Quantité | 50 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(10(11)14-3)6-9(8)13-2/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)OC |
| Nom IUPAC | 3,4-bis(triduutérométhoxy)benzoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.24 |
| Poids de la formule | 202.1112 |