Learn More
Ester méthylique de l'acide 3,4-di(méthoxy-d3)-benzoïque, TRC
Code produit 30370027
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30370027 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30370027 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD46369225MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Di(methoxy-d3)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1006717-12-9
Formule moléculaire C10H6D6O4
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(10(11)14-3)6-9(8)13-2/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)OC
Nom IUPAC 3,4-bis(triduutérométhoxy)benzoate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 202.24
Poids de la formule 202.1112