Learn More
3,4-Di-O-acétyl-6-désoxy-L-glucal, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Densité | 1.116 |
| Point d’ébullition | 68°C to 69°C |
| Point d’éclair | >110°C (235°F) |
| Indice de réfraction | 1.454 |
| Quantité | 1 g |
| Beilstein | 84954 |
| Poids de la formule | 214.22 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Afficher plus |