Learn More
3,4-Di-O-acétyl-6-désoxy-L-glucal (qualité technique), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal |
| CAS | 34819-86-8 |
| Formule moléculaire | C10 H14 O5 |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C |
| Nom IUPAC | [(2S,3S,4S)-3-acétyloxy-2-méthyl-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl] acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 214.22 |
| Poids de la formule | 214.0841 |