Learn More
3,4-Di-O-acetyl-D-glucal, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15447068
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15447068
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H60585.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82295-98-5
Formule moléculaire C10H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 230.216
Numéro MDL MFCD22989007
Clé InChI LBVCUTFITQDWSU-BBBLOLIVSA-N
Synonyme 3,4-di-o-acetyl-d-glucal, 3-o,4-o-diacetyl-1,5-anhydro-2-deoxy-d-arabino-1-hexenitol, 2r,3s,4r-4-acetyloxy-2-hydroxymethyl-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate
CID PubChem 11064237
Nom IUPAC Acétate [(2R,3S,4R)-3-acétyloxy-2-(hydroxyméthyle)-3,4-dihydro-2H-pyrane-4-yl]
SMILES CC(=O)OC1C=COC(C1OC(=O)C)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Di-O-acetyl-D-glucal
Quantité 250 mg
Poids de la formule 230.21
Pourcentage de pureté 97%