Learn More
Chlorhydrate de 3,4-di-O-benzyl DL-thréo-droxylopa-13C2,15N, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Di-O-benzyl DL-threo-Droxidopa-13C2,15N Hydrochloride |
| CAS | 1329488-61-0 |
| Formule moléculaire | C2113C2H24Cl15NO5 |
| Quantité | 2.5 mg |
| Synonyme | L-threo-3-[3,4-Bis(benzyloxy)phenyl)serine-13C2,15N Hydrochloride, beta-Hydroxy-3-(phenylmethoxy)-O-(phenylmethyl)-threo-L-tyrosine-13C2,15N Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C23H23NO5.ClH/c24-21(23(26)27)22(25)18-11-12-19(28-14-16-7-3-1-4-8-16)20(13-18)29-15-17-9-5-2-6-10-17;/h1-13,21-22,25H,14-15,24H2,(H,26,27);1H/t21-,22-;/m1./s1/i21+1,23+1,24+1; |
| SMILES | Cl.[15NH2][13C@H]([C@H](O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1)[13C](=O)O |
| Nom IUPAC | ácido (2R,3R)-2-(^{15}N)azanil-3-[3,4-bis(fenilmetoxi)fenil]-3-hidroxi(1,2-^{13}C_{2})propanoico; clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.87 |
| Poids de la formule | 432.138 |