Learn More
3,4-diaminoanisole de dihydrochlorure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10653215 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10653215 1 g 1g
10284534 5 g 5g
10614755 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10653215 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 396990010
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 59548-39-9 | C7H10N22ClH | 211.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59548-39-9
Formule moléculaire C7H10N22ClH
Poids moléculaire (g/mol) 211.09
Clé InChI SXCHMHOBHJOXGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole dihydrochloride, 1,2-benzenediamine, 4-methoxy-, dihydrochloride, 3,4-diaminoanisole 2hcl, 4-methoxy-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-benzenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-benzene-1,2-diamine dihydrochloride, 4-methoxy-1,2-phenylenediamine dihydrochloride, 4-methoxy-l,2-phenylene diamine dihydrochloride
CID PubChem 3085161
Nom IUPAC 4-méthoxybenzène-1,2-diamine;dichlorhydrate
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Diaminoanisole dihydrochloride
Point de fusion 206.0°C to 209.0°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5 to max. 102.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(NH2)2·2HCl
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 211.09
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.