Learn More
3,4-diaminobenzhydrazide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387365
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11387365 1 g 1g
11397365 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387365 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05263.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 103956-09-8 | Molecular Formula: C7H10N4O | Molecular Weight: 166.184 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103956-09-8
Formule moléculaire C7H10N4O
Poids moléculaire (g/mol) 166.184
Numéro MDL MFCD00017069
Clé InChI YGCXQTYRSKMILM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diaminobenzhydrazide, 4-???benzene-1,2-diamine, acmc-20anfu, 3,4-bis azanyl benzohydrazide, benzoic acid,3,4-diamino-,hydrazide, benzoic acid,3,4-diamino-, hydrazide
CID PubChem 4530104
Nom IUPAC 3,4-diaminobenzohydrazide
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)NN)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Diaminobenzhydrazide
Point de fusion 148°C to 150°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%