Learn More
Acide 3,4-diaminobenzoïque, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11492297
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11492297 500 g 500g
11472297 25 g 25g
11482297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11492297 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14213.36
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
3,4-Diaminobenzoic acid undergoes cyclocondensations to form, for example, quinoxalines1 and benzimidazoles. It acts as a redox label for electrochemical detection of single base mismatches.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide3,4-diaminobenzoïque subit des cyclocondensations pour former, par exemple, des quinoxalines1 et des benzimidazoles. Il agit comme marqueur d’oxydo-réduction pour la détection électrochimique des appariements incorrects de bases uniques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (2,2 mg/ml à 20°C), le DMF et le méthanol (10 mg/ml).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-05-6
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.153
Numéro MDL MFCD00007726
Clé InChI HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
CID PubChem 69263
Nom IUPAC Acide3,4diaminobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Diaminobenzoic acid
Point de fusion ∼210°C (decomposition)
Quantité 500 g
Beilstein 775892
Informations sur la solubilité Soluble in water (2.2mg/ml at 20°C),DMF,and methanol (10mg/ml).
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 94%