Learn More
Acide 3,4-diaminobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10518290 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10518290 100 g Flacon en plastique 100g
10686102 25 g Flacon en plastique 25g
10530404 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10518290 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112101000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-05-6
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007726
Clé InChI HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
CID PubChem 69263
Nom IUPAC Acide3,4diaminobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Diaminobenzoic acid
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 215.0°C
Couleur Marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (H2N)2C6H3CO2H
Quantité 100 g
Beilstein 14, 450
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.2g/L (20°C).
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre