Learn More
3,4-diaminobenzophénone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10792801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
10792801 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10792801 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 184800250
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 39070-63-8 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Diaminobenzophenone
Note relative au nom 99%
CAS 39070-63-8
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 116.0°C to 119.0°C
Couleur Ocre-jaune à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule moléculaire C13H12N2O
Formule linéaire C6H5COC6H3(NH2)2
Numéro MDL MFCD00007727
Quantité 25 g
Beilstein 14, II, 225
Synonyme 3,4-diaminobenzophenone, 3,4-diaminophenyl phenyl methanone, 3,4-diaminophenyl phenylmethanone, 4-benzoylbenzene-1,2-diamine, 2-amino-4-benzoylaniline, 4-benzoyl-o-phenylenediamine, 3,4-diaminophenyl phenyl ketone, 3,4-diaminophenyl-phenylmethanone, methanone, 3,4-diaminophenyl phenyl, pubchem3382
Informations sur la solubilité Solubility in water: 410 mg/l (20°C). Other solubilities: 11g/100mL methanol - 4.7g/100mL ethanol, 1.8g/100mL 2-propanol - >50g/100mL n,n-dmf, 4.7g/100mL methylene chloride - 30g/100mL acetone
Clé InChI RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)N)N
Nom IUPAC (3,4-diaminophényl)-phénylméthanone
Poids moléculaire (g/mol) 212.25
CID PubChem 135520
Poids de la formule 212.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Diaminobenzophenone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.