Learn More
3,4-diaminofurazane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10343962 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10343962 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10343962 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 357910010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Diaminofurazan
Note relative au nom 97%
CAS 17220-38-1
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 178.0°C to 183.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H4N4O
Numéro MDL MFCD00138084
Quantité 1 g
Synonyme 3,4-diaminofurazan, furazandiamine, 3,4-diamino-1,2,5-oxadiazole, diaminofurazan, 4,5-diaminofurazan, 3,4-diaminofurazane, furazan-3,4-diamine, pubchem21086, #
Clé InChI JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1(=NON=C1N)N
Nom IUPAC 1,2,5-oxadiazole-3,4-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 100.08
CID PubChem 537677
Poids de la formule 100.08
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline