Learn More
3,4-diaminopyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10542364 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10542364 25 g Flacon en verre 25g
10346320 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10542364 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112390250
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 54-96-6 | C5H7N3 | 109.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-96-6
Formule moléculaire C5H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 109.13
Numéro MDL MFCD00006401
Clé InChI OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino
CID PubChem 5918
Nom IUPAC pyridine-3,4-diamine
SMILES C1=CN=CC(=C1N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Diaminopyridine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 216°C to 221°C
Couleur Brun à gris-brun
Point d’éclair 240°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C5H3N)(NH2)2
Quantité 25 g
Beilstein 22, II, 395
Merck Index 15, 398
Informations sur la solubilité Solubility in water: 24g/L (20°C)
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Diaminopyridine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.