Learn More
3,4-Diaminopyridine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429713
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429713 25 g 25g
11409713 1 g 1g
11419713 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429713 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12465.14
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
CAS: 54-96-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
It is a potassium channel blocker in nerve terminals. It inhibits potassium channel efflux, increasing the duration of the action potential, which results in an increase in the duration of calcium channel opening and enhanced acetylcholine (ACh) release. Increased ACh availability at the motor end plate allows muscles to contract.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un bloqueur de canaux de potassium dans les bornes nerveuses. Il inhibe l’efflux du canal de potassium, augmentant la durée du potentiel d’action, ce qui entraîne une augmentation de la durée d’ouverture du canal de calcium et une augmentation de la libération d’acétylcholine (ACh). Une disponibilité accrue d’ACh au niveau de la plaque d’extrémité du moteur permet aux muscles de se contracter.
Solubilité
Soluble dans l’eau (24 mg/ml à 20°C), l’alcool. Légèrement soluble dans l’éther.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec. Veiller à une ventilation correcte. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-96-6
Formule moléculaire C5H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 109.132
Numéro MDL MFCD00006401
Clé InChI OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino
CID PubChem 5918
Nom IUPAC pyridine-3,4-diamine
SMILES C1=CN=CC(=C1N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Diaminopyridine
Point de fusion 217°C to 220°C
Point d’éclair 240°C (464°F)
Odeur Unpleasant
Quantité 25 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 110232
Merck Index 14,2986
Informations sur la solubilité Soluble in water (24mg/ml at 20°C),alcohol. Slightly soluble in ether.
Poids de la formule 109.13
Pourcentage de pureté ≥98%