Learn More
Dichlorhydrate de 3,4-diaminothiophène, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10315901 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10315901 1 g Flacon en verre 1g
10389360 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10315901 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 325890010
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 90069-81-1 | C4H6N22HCl | 187.09 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 90069-81-1
Formule moléculaire C4H6N22HCl
Poids moléculaire (g/mol) 187.09
Numéro MDL MFCD00671511
Clé InChI RAMOMCXNLLLICQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diaminothiophene dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine dihydrochloride, 3,4-diaminothiophenedihydrochloride, pubchem21822, acmc-209r4q, 3,4-diaminothiophene 2hcl, 3?4-diaminothiophene dihydrochloride, 3,4-thiophenediamine, dihydrochloride, thiophene-3,4-diamine-hydrogen chloride 1/2
CID PubChem 12707342
Nom IUPAC Thiophène3,4--diamine ; dichlorhydrate
SMILES C1=C(C(=CS1)N)N.Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Diaminothiophene dihydrochloride
Note relative au nom 99%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 240.0°C to 245.0°C
Couleur Marron ou gris
Perte à la dessiccation 3% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 187.09
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Poudre cristalline