Learn More
Dichlorhydrate de 3,4-diaminothiophène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,4-Diaminothiophene, Dihydrochloride |
| CAS | 90069-81-1 |
| Formule moléculaire | C4 H6 N2 S . 2 Cl H |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N2S.2ClH/c5-3-1-7-2-4(3)6;;/h1-2H,5-6H2;2*1H |
| SMILES | Cl.Cl.Nc1cscc1N |
| Nom IUPAC | thiophène-3,4-diamine ;dichlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 187.09 |
| Poids de la formule | 185.9785 |