Learn More
3,4-diaminotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11495807
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11495807 100 g 100g
11405817 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11495807 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24378.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 496-72-0 | C7H10N2 | 122.171 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-72-0
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.171
Numéro MDL MFCD00007728
Clé InChI DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diaminotoluene, 3,4-toluenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-methyl, 4-methyl-o-phenylenediamine, toluene-3,4-diamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-benzenediamine, 3,4-tolylenediamine, 3,4-toluylenediamine, 1,2-diamino-4-methylbenzene
CID PubChem 10332
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1,2-diamine
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Diaminotoluene
Point de fusion 86°C to 90°C
Point d’ébullition 265°C
Quantité 100 g
Beilstein 507965
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%