Learn More
3,4-Diaminotoluène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10696354 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10696354 500 g Flacon en verre 500g
10316370 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10696354 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 112435000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 496-72-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-72-0
Formule moléculaire C7H10N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Numéro MDL MFCD00007728
Clé InChI DGRGLKZMKWPMOH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-diaminotoluene, 3,4-toluenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-methyl, 4-methyl-o-phenylenediamine, toluene-3,4-diamine, 4-methyl-1,2-phenylenediamine, 4-methyl-1,2-benzenediamine, 3,4-tolylenediamine, 3,4-toluylenediamine, 1,2-diamino-4-methylbenzene
CID PubChem 10332
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1,2-diamine
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Diaminotoluene
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 83.0°C to 90.0°C
Couleur Brun à gris-brun
Point d’ébullition 265.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H3(NH2)2
Quantité 500 g
Beilstein 13, 148
Informations sur la solubilité Solubility in water: 16g/L (20°C).
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Morceaux ou flocons cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Diaminotoluene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.