Learn More
3,4-Diaminotoluène, TRC
Code produit 30368711
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30368711 10 g 10g
30358790 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30368711 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD41681010G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 496-72-0
Formule moléculaire C7 H10 N2
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Synonyme Toluene-3,4-diamine (7CI,8CI), 4-Methyl-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methylbenzene, 2-Amino-4-methylaniline, 2-Amino-4-methylphenylamine, 2-Amino-5-methylaniline, 3,4-Diamino-1-methylbenzene, 3,4-Diaminotoluene, 3,4-Tolylenediamine, 4-Methyl-1,2-diaminobenzene, 4-Methyl-1,2-phenylenediamine, 4-Methyl-2-aminoaniline, 4-Methyl-o-phenylenediamine, 5-Methylbenzene-1,2-diamine, NSC 1495
Nom IUPAC 4-méthylbenzène-1,2-diamine
SMILES Cc1ccc(N)c(N)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Diaminotoluene
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C7H10N2/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
Poids de la formule 122.0844