Learn More
3,4-dibromothiophène, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498763
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11498763 5 g 5g
11488763 1 g 1g
11408773 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498763 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10512.06
 Article restreint
Expédition estimée: 08-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 3141-26-2 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3141-26-2
Formule moléculaire C4H2Br2S
Poids moléculaire (g/mol) 241.93
Numéro MDL MFCD00005465
Clé InChI VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 18452
Nom IUPAC 3,4-dibromothiophène
SMILES BrC1=CSC=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dibromothiophene
Point de fusion 4°C to 5°C
Densité 2.188
Point d’ébullition 221°C to 222°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.64
Quantité 5 g
Beilstein 107642
Synonyme thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493
Poids de la formule 241.94
Pourcentage de pureté ≥98%