Learn More
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5,6-Diaminouracil Monosulfate |
| CAS | 886762-39-6 |
| Formule moléculaire | C6 H4 Cl2 F N |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5,6-diamino-, sulfate (1:1), 5,6-Diamino-2,4-dihydroxypyrimidine sulfate, 5,6-Diaminouracil sulfate, NSC 264289, NSC 3102, NSC 42280, 5,6-Diaminouracil monosulfate |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1F |
| Nom IUPAC | 3,4-dichloro-2-fluoroaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 180.007 |
| Poids de la formule | 178.97 |