Learn More
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15475848
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15475848 250 mg 250mg
15465848 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15475848 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59506.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2729-36-4 | C6H4Cl2FN | 180.003 g/mol
3,4-Dichloro-6-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,4-Dichloro-6 -fluoroaniline est utilisé comme intermédiaires pharmaceutiques
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2729-36-4
Formule moléculaire C6H4Cl2FN
Poids moléculaire (g/mol) 180.003
Numéro MDL MFCD19707630
Clé InChI FHJVHVKVTUTGTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichloro-6-fluoroaniline, 4,5-dichloro-2-fluorobenzenamine, 4,5-dichloro-2-fluorophenylamine, 4,5-dichloro-2-fluoro-phenylamine, 4,5-dichloro-2-fluorophenyl amine, benzenamine, 4,5-dichloro-2-fluoro
CID PubChem 223091
Nom IUPAC 4,5-dichloro-2-fluoroaniline
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)Cl)F)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichloro-6-fluoroaniline
Quantité 250 mg
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 180.01
Pourcentage de pureté 96%