Learn More
3,4-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11442218 2500 g 2500g
11339539 50 g -
11349539 250 g 250g
11432218 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11442218 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15199.0E
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-76-1
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 162.013
Numéro MDL MFCD00007768
Clé InChI SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
CID PubChem 7257
ChEBI CHEBI:16767
Nom IUPAC 3,4-dichloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichloroaniline
Point de fusion 70°C to 73°C
Point d’ébullition 272°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Quantité 2500 g
Numéro UN UN3442
Beilstein 636837
Merck Index 14,3054
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 98%