Learn More
3,4-dichloroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10293990 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10293990 5 g Flacon en verre 5g
10204000 250 g Flacon en verre 250g
10409410 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10293990 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 113110050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95-76-1
Numéro MDL MFCD00007768
Clé InChI SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline
CID PubChem 7257
ChEBI CHEBI:16767
Nom IUPAC 3,4-dichloroaniline
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichloroaniline
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 69.0°C to 73.0°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 272.0°C
Point d’éclair 166°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H5Cl2N
Formule linéaire Cl2C6H3NH2
Quantité 5 g
Beilstein 12, 626
Merck Index 15, 3063
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.06g/100mL in water. Other solubilities: soluble in most common organic solvents,very soluble in alcohol and ether,slightly soluble in benzene
Poids moléculaire (g/mol) 162.02
Poids de la formule 162.02
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Masse cristalline et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichloroaniline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.