Learn More
3,4-Dichloroaniline-d2, TRC
Code produit 30040932
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
250 mg
Conditionnement:
250mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30040932 25 mg 25mg
30040930 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30040932 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD43180325MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1219803-22-1
Formule moléculaire C6 D2 H3 Cl2 N
Poids moléculaire (g/mol) 164.029
Synonyme 3,4-Dichloroaniline D2 (2,6-D2), 3,4-Dichloroaniline-2,6-D2, Benzen-2,6-d2-amine, 3,4-dichloro- (ACI), 3,4-Dichlorobenzen-2,6-d2-amine (ACI), 3,4-Dichloro-2,6-dideuterioaniline, Dichloroaniline-d2
Nom IUPAC 3,4-dichloro-2,6-dideuterioaniline
SMILES [2H]c1cc(Cl)c(Cl)c([2H])c1N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichloroaniline-d2
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2N/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3H,9H2/i1D,3D
Poids de la formule 162.992