Learn More
3,4-Dichloroanisole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11473467
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11473467 100 g 100g
11453467 5 g 5g
11463467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11473467 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17242.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36404-30-5
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 177.024
Numéro MDL MFCD00070785
Clé InChI VISJRVXHPNMYRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-4-methoxy, 3,4-dichloromethoxybenzene, 1,2-dichloro-4-methyxybenzene, 3,4-dichloroanizole, pubchem3683, acmc-1ajco, 4,5-dichlorophenyl methyl ether, 3,4-dichlorophenol, methyl ether
CID PubChem 37438
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-méthoxybenzène
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichloroanisole
Point de fusion -8°C
Densité 1.33
Point d’ébullition 200°C to 204°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.557
Quantité 100 g
Beilstein 775080
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 98%