Learn More
3,4-dichloroanisole, 99+ %, ACROS Organics™
Code produit 10432631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
25 g ; Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10432631 25 g ; Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10432631 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264190250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichloroanisole
Note relative au nom 99+%
CAS 36404-30-5
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H6Cl2O
Formule linéaire Cl2C6H3OCH3
Indice de réfraction 1.5560 to 1.558
Numéro MDL MFCD00070785
Quantité 25 g
Synonyme 3,4-dichloroanisole, benzene, 1,2-dichloro-4-methoxy, 3,4-dichloromethoxybenzene, 1,2-dichloro-4-methyxybenzene, 3,4-dichloroanizole, pubchem3683, acmc-1ajco, 4,5-dichlorophenyl methyl ether, 3,4-dichlorophenol, methyl ether
Clé InChI VISJRVXHPNMYRH-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-méthoxybenzène
Poids moléculaire (g/mol) 177.03
CID PubChem 37438
Poids de la formule 177.03
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichloroanisole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.