Learn More
3,4-Dichlorobenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399859
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399859 5 g 5g
11309869 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11399859 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24706.06
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6287-38-3 | C7H4Cl2O | 175.008 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6287-38-3
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 175.008
Numéro MDL MFCD00003351
Clé InChI ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 3,4-dichloro, unii-i6z632wsj5, ccris 6015, pubchem8230, 3,4-dichlorobenzaldehye, 3,4-dichlorobenzaldhyde, 3,4 dichlorobenzaldehyde, 3,4-dichlorobenzaidehyde, 4,3-dichlorobenzaldehyde, dsstox_cid_4971
CID PubChem 22710
Nom IUPAC 3,4-dichlorobenzaldéhyde
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzaldehyde
Point de fusion 41°C to 44°C
Point d’ébullition 247°C to 248°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 636379
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 97%