Learn More
3,4-dichlorobenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10638211 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10638211 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10638211 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 294560250
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorobenzaldehyde
Note relative au nom 98%
CAS 6287-38-3
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 40.0°C to 44.0°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’ébullition 247.0°C to 248.0°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C7H4Cl2O
Formule linéaire Cl2C6H3CHO
Numéro MDL MFCD00003351
Quantité 25 g
Beilstein 07, 238
Synonyme benzaldehyde, 3,4-dichloro, unii-i6z632wsj5, ccris 6015, pubchem8230, 3,4-dichlorobenzaldehye, 3,4-dichlorobenzaldhyde, 3,4 dichlorobenzaldehyde, 3,4-dichlorobenzaidehyde, 4,3-dichlorobenzaldehyde, dsstox_cid_4971
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone,slightly soluble in methanol and amyl ether
Clé InChI ZWUSBSHBFFPRNE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1C=O)Cl)Cl
Nom IUPAC 3,4-dichlorobenzaldéhyde
Poids moléculaire (g/mol) 175.01
CID PubChem 22710
Poids de la formule 175.01
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3,4-Dichlorobenzaldehyde
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.