Learn More
Acide 3,4-dichlorobenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465707 25 g 25g
11445707 1 g 1g
11455707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24292.14
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 151169-75-4 | C6H5BCl2O2 | 190.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151169-75-4
Formule moléculaire C6H5BCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 190.81
Numéro MDL MFCD01074646
Clé InChI JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorophenyl boronic acid, 3,4-dichlorobenzeneboronic acid, 3,4-dichlorophenylboronicacid, 3,4-dichlorophenyl boranediol, 3,4-dichlorophenylbornic acid, chembl20776, 3,4-dichloro benzene boronic acid, boronic acid, 3,4-dichlorophenyl, pubchem1812
CID PubChem 2734330
Nom IUPAC Acide (3,4-dichlorophényl)boronique
SMILES OB(O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
Point de fusion 270°C to 274°C
Quantité 25 g
Beilstein 7369790
Poids de la formule 190.82
Pourcentage de pureté 97%