Learn More
3,4-Dichlorobenzenesulfonamide, TRC
Code produit 30380529
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30380529 500 mg
30374079 50 mg
30376199 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30380529 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD438508500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23815-28-3
Formule moléculaire C6H5NO2SCl2
Poids moléculaire (g/mol) 226.08
Synonyme 3,4-Dichlorobenzene-1-sulfonamide, 4,5-Dichlorobenzenesulfonamide, NSC 31188
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzenesulfonamide
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C6H5Cl2NO2S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,(H2,9,10,11)
Poids de la formule 224.9418