Learn More
Chlorure de 3,4-dichlorobenzènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11401978 5 g 5g
11411978 25 g 25g
11421978 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401978 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14576.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 98-31-7 | Molecular Formula: C6H3Cl3O2S | Molecular Weight: 245.50 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-31-7
Formule moléculaire C6H3Cl3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 245.50
Numéro MDL MFCD00041255
Clé InChI NYIBPWGZGSXURD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenylsulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzenesulfonylchloride, 3,4-dichloro-benzenesulfonyl chloride, 3,4-dichlorobenzene-sulfonyl chloride, 3,4-dichloro benzene sulfonyl chloride, 3,4-dichlorophenyl chlorosulfone, pubchem5118
CID PubChem 7383
Nom IUPAC 3,4-dichlorobenzene-1-sulfonyl chloride
SMILES ClC1=CC=C(C=C1Cl)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 20°C to 22°C
Point d’ébullition 253°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1956417
Poids de la formule 245.51
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.