Learn More
3,4-dichlorobenzènethiol, 97 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3, 4-Dichlorobenzenethiol |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune ou blanc à jaune |
| Densité | 1.4000g/mL |
| Point d’ébullition | 119.0°C to 120.0°C (10.0 mmHg) |
| Point d’éclair | >112°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Formule linéaire | Cl2C6H3SH |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 3,4-Dichlorothiophenol, 97%
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.