Learn More
3,4-Dichlorobenzoic acid, 98+%, ACROS Organics™
Code produit 10453083 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
Plastic bottle
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10453083 25 g Plastic bottle 25g
10168612 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10453083 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 374210250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 51-44-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Numéro MDL MFCD00002492
Clé InChI VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
CID PubChem 5817
ChEBI CHEBI:49401
Nom IUPAC Acide 3,4-dichlorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorobenzoic acid
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 205.0°C to 209.0°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Plastic bottle
Formule linéaire Cl2C6H3CO2H
Quantité 25 g
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Powder