Learn More
Acide 3,4-dichlorobenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402588
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11402588 25 g 25g
11412588 100 g 100g
11422588 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402588 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15873.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 51-44-5 | C7H4Cl2O2 | 191.01 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-44-5
Formule moléculaire C7H4Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 191.01
Numéro MDL MFCD00002492
Clé InChI VPHHJAOJUJHJKD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 3,4-dichloro, unii-ys4zr9bxwx, 3,4-dichloro-benzoic acid, ys4zr9bxwx, benzoic acid,4-dichloro, wln: qvr cg dg, pubchem3686, acmc-209kts, dsstox_cid_4980, dsstox_rid_77609
CID PubChem 5817
ChEBI CHEBI:49401
Nom IUPAC Acide 3,4-dichlorobenzoïque
SMILES OC(=O)C1=CC=C(Cl)C(Cl)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzoic acid
Point de fusion 205°C to 208°C
Quantité 25 g
Beilstein 2044777
Poids de la formule 191.01
Pourcentage de pureté 99%