Learn More
3,4-dichlorobenzotrifluorure, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11467407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
10g
250g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11467407 50 g 50g
11457407 10 g 10g
11319539 250 g 250g
11329539 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11467407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15098.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 328-84-7
Formule moléculaire C7H3Cl2F3
Poids moléculaire (g/mol) 214.996
Numéro MDL MFCD00000555
Clé InChI XILPLWOGHPSJBK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dichlorobenzotrifluoride, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl benzene, benzene, 1,2-dichloro-4-trifluoromethyl, 3,4-dichloro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 3,4-dichlorotrifluoromethylbenzene, unii-7g60xcu4gg, 3,4-dichlorophenyltrifluoromethane, 7g60xcu4gg, 3,4-dichloro-1-trifluoromethyl benzene, 3,4-dcbte
CID PubChem 9481
Nom IUPAC 1,2-dichloro-4-(trifluorométhyl)benzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzotrifluoride
Point de fusion -12°C
Densité 1.479
Point d’ébullition 173°C to 174°C
Point d’éclair 65°C (149°F)
Indice de réfraction 1.475
Quantité 50 g
Numéro UN UN1760
Beilstein 1950151
Poids de la formule 215
Pourcentage de pureté 97%