Learn More
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11458856
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11458856 25 g 25g
11468856 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11458856 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17006.14
 Article restreint
Expédition estimée: 19-10-2026
Ajouter au panier
CAS: 3024-72-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3024-72-4
Formule moléculaire C7H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 209.45
Numéro MDL MFCD00000672
Clé InChI VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76403
Nom IUPAC Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyl
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Point de fusion 30°C to 34°C
Point d’ébullition 242°C
Point d’éclair 142°C (287°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 607485
Synonyme benzoyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzoylchloride, 3,4-dichloro benzoyl chloride, 2,3-dichlorobenzoyl, 3,4dichlorobenzoyl chloride, acmc-1aj45, 3,4 dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl-chloride, ksc225o5d, 3,4-dichloro-benzoyl chloride
Poids de la formule 209.46
Pourcentage de pureté 97%