Learn More
Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10448300 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10448300 25 g Flacon en verre 25g
10041510 5 g Flacon en verre 5g
10255150 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10448300 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150230250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3024-72-4 | C7H3Cl3O | 209.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3024-72-4
Formule moléculaire C7H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 209.45
Numéro MDL MFCD00000672
Clé InChI VTXNOVCTHUBABW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 76403
Nom IUPAC Chlorure de 3,4-dichlorobenzoyl
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)Cl)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 4-Dichlorobenzoyl chloride
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl2C6H3COCl
Quantité 25 g
Beilstein 09, 344
Synonyme benzoyl chloride, 3,4-dichloro, 3,4-dichlorobenzoylchloride, 3,4-dichloro benzoyl chloride, 2,3-dichlorobenzoyl, 3,4dichlorobenzoyl chloride, acmc-1aj45, 3,4 dichlorobenzoyl chloride, 3,4-dichlorobenzoyl-chloride, ksc225o5d, 3,4-dichloro-benzoyl chloride
Poids de la formule 209.46
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide cristallin à bas point de fusion
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,4-Dichlorobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.