Learn More
3,4-Dichlorobenzoyl Chloride, TRC
Code produit 30388211
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30388211 1 g -
30376945 10 g 10g
30386336 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30388211 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4317301G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3024-72-4
Formule moléculaire C7H3Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 209.46
Synonyme 3,4-Dichloro-benzoyl Chloride
Nom IUPAC 3,4-dichlorobenzoyl chloride
SMILES ClC(=O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,4-Dichlorobenzoyl Chloride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C7H3Cl3O/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H
Poids de la formule 207.9249